주요 문서
W230502
Sigma-Aldrich
Citral dimethyl acetal
≥90%
동의어(들):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal dimethyl acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.30
FEMA Number:
2305
EC Number:
유럽평의회 번호:
39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
6.005
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
6.8 (vs air)
vapor pressure
9 mmHg ( 102.7 °C)
설명
mixture of cis and trans
분석
≥90%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
105-106 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; lemon; lime; citrus
SMILES string
COC(OC)\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)7-6-8-11(3)9-12(13-4)14-5/h7,9,12H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
InChI key
ZSKAJFSSXURRGL-PKNBQFBNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)