W292907
Isopropyl alcohol
≥99.7%, FCC, FG
동의어(들):
2-Propanol, sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
분석
≥99.7%
양식
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
불순물
≤0.2% (water)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
alcohol; musty; woody
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
53.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
12.0 °C - closed cup