생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
vapor density
>1 (vs air)
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
123-125 °C/30 mmHg (lit.)
123-125 °C/30 mmHg
mp
26-28 °C (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
jam; acidic; fruity; sour
SMILES string
CC\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
InChI key
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
226.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
108 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges