주요 문서
W323608
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-2H-pyran
mixture of cis and trans, ≥98%, stabilized, FG
동의어(들):
(+)-Rose oxide, (4S)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
FEMA Number:
3236
Beilstein:
1680588
EC Number:
유럽평의회 번호:
2269
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.037
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
geranium; green; rose
Grade:
FG
Halal
Kosher
생물학적 소스:
synthetic
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
포함
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
86 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
geranium; green; rose
SMILES string
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)6-10-7-9(3)4-5-11-10/h6,9-10H,4-5,7H2,1-3H3
InChI key
CZCBTSFUTPZVKJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
156.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
69 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)