주요 문서
W332402
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
≥85%
동의어(들):
3,5,5-trimethyl hexanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
144.25
FEMA Number:
3324
EC Number:
유럽평의회 번호:
702
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
2.055
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥85%
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; floral; herbaceous
SMILES string
CC(CCO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
InChI key
BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol is a branched chain saturated alcohol that is commonly used as a fragrance ingredient. It occurs naturally in Lycii fructus.
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
176.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
80 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Aroma?Active Components of Lycii fructus (kukija).
Lee GH, et al.
Journal of Food Science, 73(6) (2008)
Fragrance material review on 3, 5, 5-trimethyl-1-hexanol.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48,, S47-S50 (2010)