Key Documents
W410100
Sigma-Aldrich
Mango furanone
natural, ≥98%, FG
동의어(들):
2,5 Dimethyl furan-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.13
FEMA Number:
4101
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
13.119
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
botanical
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
caramel; fruity
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-3-6(7)5(2)8-4/h3,5H,1-2H3
InChI key
ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
125.0 °F
Flash Point (°C)
51.67 °C