About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7NO
CAS Number:
Molecular Weight:
85.10
FEMA Number:
4829
Beilstein:
105241
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
fishy
생물학적 소스:
synthetic
식품 알레르기항원:
no known allergens
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
규정 준수
FDA 21 CFR 117
vapor density
2.9 (vs air)
분석
99%
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fishy
SMILES string
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChI key
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
이미 열람한 고객
문서
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.