주요 문서
WHAWB100088
Qiagen Cutting Mat
size , L x W 3 x 2.5 In. (7.6 cm x 6.6 cm), pkg of 1 ea
동의어(들):
Cutting Mat 2.5" x 3.0" (1), Whatman FTA, cutting mat, harris punch, micro punch, whatman punch
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Qiagen WB100088
크기
, L x W 3 x 2.5 In. (7.6 cm x 6.6 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The UniCore Cutting Mat ensures clean sample cuts from FTA/FTA Elute Cards and extends the life of the cutting tip of punch. The matt is designed for repeated, extended use and can be cleaned with alcohol.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only
법적 정보
FTA is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)