주요 문서
Z100277
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with Clear-Seal joints
With Clear-Seal joints, joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
joint: ST/NS19/22
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Replacement part for Diazald Kit.
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)