주요 문서
Z103314
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom flask with septum-inlet
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
bottom flask, flask round, round flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
조인트
joint: ST/NS14/20
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With ground-glass joint. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa section).
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)