주요 문서
Z104256
PP filter cloth
W 40 in. (102 cm), weight 9 oz
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
polypropylene membrane
roll
설명
permeability factor (PF) activity 25 cfm
무균
non-sterile
포장
pkg of 5 m
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
길이 × 너비
5 m × 40 in. (102 cm)
너비
40 in. (102 cm)
중량
9 oz
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Suitable for most vacuum filtrations, including the clarification of solutions with charcoal on a bed of filter aid. Impervious to mineral acids and strong bases and insoluble in almost all organic solvents. Glazed on both sides.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)