주요 문서
Z105716
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 65 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
특징
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 500 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37970-0000
너비
65 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
특징 및 장점
  • Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
  • Rotates into proper position for stirring action
  • Autoclavable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)