주요 문서
Z107174
Sigma-Aldrich
Lattice-rod clamp
die cast aluminum (alloy)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
material
die cast aluminum (alloy)
포장
set of 12 ea
관련 카테고리
일반 설명
Equipped with Allen screws. Assembles without dismantling the existing lattice-rod setup.
애플리케이션
For use with 1/2 in. diam. lattice rods.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)