주요 문서
Z107476
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The extra-coarse fritted disc (diameter: 20 mm, porosity A, 145-174 micron) prevents solids from being pulled into the condenser when removing solvents from solid-solvent mixtures. Overall adapter length: 150 mm.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1