Key Documents
Z107530
Sigma-Aldrich
Aldrich® low form dewar flask
capacity 275 mL, hemispherical, depth 5 1/2 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
조인트
Joints neck (100)
무균
non-sterile
특징
fits flask 250 mL
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
I.D.
10 cm
용량
275 mL
depth
5 1/2 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1