주요 문서
Z108286
Tempo-Shield heat-resistant gloves
L 18 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
NB.35
material
Kevlar® (Asbestos-free heat-resistant gloves with wool liner)
크기
one size fits all
무균
non-sterile
특징
latex free
powder-free
reusable
포장
pkg of 1 pair
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
길이
18 in.
일반 설명
Asbestos-free heat-resistant gloves with wool liner provide strength and heat protection up to 500 °F. Made from a blend of aluminized and synthetic fibers. Ambidextrous.
법적 정보
Kevlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)