주요 문서
Z111554
Sigma-Aldrich
Steel vial and ball pestle for analog Wig-L-Bug® grinder/mixer
stainless steel, diam. × L 1/2 in. × 1.0 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
material
stainless steel
재고 정보
not available in EU
기술
IR spectroscopy: suitable
직경 × 길이
1/2 in. × 1.0 in.
일반 설명
For grinding and mixing hard materials. Includes 1/4 in. diam. ball pestle.
법적 정보
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)