주요 문서
Z118087
Sigma-Aldrich
NMR tube caps
NMR tube size 10 mm
동의어(들):
cap tubes, nmr tubes, plastic end cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
SB.32
포장
pkg of 100 ea
NMR 튜브 크기
10 mm
색상
red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Disposable NMR Tube Caps are manufactured from molded PVC or Polyethylene depending on the tube OD. The different colors help track samples based on various reference solvents. When using Chloroform or Acetone as reference solution, avoid (1) direct contact between the sample and the disposable cap, (2) long term storage over 2 hours. If these conditions are inevitable, use PTFE NMR tube caps.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)