주요 문서
Z120677
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
plastic mesh housing, capacity 1,900 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
wide-mouth
조인트
Joints neck (120)
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
I.D.
12.0 cm
용량
1,900 mL
깊이 × 전체 높이
19.0 cm × 25.2 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)