Merck
Z123358
Presslok demountable cell holder
for window diameter 25 mm
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술
IR spectroscopy: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Assembly is accomplished by compressing cell plates between barrel assembly and self-locking cover. Highly efficient friction lock makes cell leak-proof. For use with all IR spectrometers. Pathlengths are varied by combinations of different PTFE spacers listed. Requires 25 or 32 mm diam. undrilled crystal windows listed (not included).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)