material
polymethylpentene
특징
subdivision 0.5 mL
포장
pack of 1 ea
case of 18 ea
제조업체/상표
Nalgene 3663-0025
부피 측정 범위
25 mL, accuracy: 0.3 mL
색상
transparent
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Non-wetting, they deliver all they contain (calibrated TC/TD at 20°C). Meet Class B accuracy requirements of ASTM E1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" and all requirements of ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". No meniscus to confuse readings. Blue, molded, PP base resists tipping. Molded-in graduations with additional major graduation lines on the back of cylinder for easier, more accurate fluid level readings. Generous pour spout. Can be autoclaved, but accuracy will be affected.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.