주요 문서
Z136808
Ace Friedrichs condenser
joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
제조업체/상표
Ace Glass 597410
관련 카테고리
일반 설명
Top of condenser is modified with Ace-Thred so that inlet is removable and replaceable. Molded spiral condensing surface. Includes body, inlet tube, and bushing.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)