material
brass
피팅
CGA 180 male inlet and outlet for 1/4 in. NPT female
기타 정보
The adapter connects a lecture-bottle regulator with a CGA 180 female inlet to a needle valve with 1/4 inch NPT male outlet thread.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객