material
borosilicate glass 3.3
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
특징
autoclavable
without cap
포장
pack of 1 ea
pack of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 21 805 24
파라미터
max. pressure (Not for use under pressure)
용량
100 mL
직경 × 높이
56 mm × 100 mm
피팅
GL 45 neck thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transparent plastic skin protects bottles from mechanical damage and leakage in case of breakage. Autoclavable to 135°C, but do not use water for cooling in autoclave.
Please note: Cap not included.
Please note: Cap not included.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
필요하나 제공되지 않음
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.