material
polypropylene
제조업체/상표
Bel-Art
플레이트 크기
6 in. × 6 in.
일반 설명
Nonsparking and nonmagnetic, corrosion-resistant. Self-lubricating with polyether-imide/PTFE bushings. Working height to 11in. Maximum static load is 15lb.
법적 정보
Poly-jaque is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객