주요 문서
Z167517
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type Vigreux distilling column
male joint: ST/NS 14/20, female joint: ST/NS 14/20, L 150 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
라벨
O
조인트
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
길이
150 mm
일반 설명
Replacement part for Aldrich Air-Sensitive Glass kit. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
결합
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.