주요 문서
Z169153
Sigma-Aldrich
Aldrich® large glass beaker
capacity 10 L
동의어(들):
Large Glass Beaker
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
특징
graduations: no
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
높이 × O.D.
340 mm × 225 mm
용량
10 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy-wall, borosilicate glass, non-graduated.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)