주요 문서
Z171700
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 400 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint ST/NS24/40
제조업체/상표
Ace Glass 595515
자켓 길이
400 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)