material
borosilicate glass
파라미터
230-490 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Threaded 45/50 joint. 48 mm O.D. × 420 mm L × 13 mm O.D. hose barbs. Constructed for easy removal of condensates.
결합
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
교환용 부품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객