Key Documents
Z186767
PVC stopcock
L 70 mm, bore 5 mm, connections O.D. 13 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
포장
pack of 1 ea
길이
70 mm
보어(bore)
5 mm
커넥션 O.D.
13 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PVC stopcock for use with for 13 mm (1/2") tubing.