주요 문서
Z187879
Precisionware bottles
Wide-mouth, capacity 500 mL
동의어(들):
bottle hdpe, plastic bottle, plastic bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
조인트
Joints threaded neck (53)
특징
with cap
포장
pkg of 12 ea
case of 48 ea
제조업체/상표
Bel-Art F10625-0007
bottle diam.
72 mm
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Precisionware bottles are made of laboratory/pharmaceutical grade high-density polyethylene (HDPE).
  • Features a leak-proof closure cap for sample protection.
  • The sturdy, heavy-duty bottle design facilitates the easy storing of liquid/powder samples.
  • Manufactured to strict DOT-2E specifications.
  • Molded pour lip for easy, no-spill pour.
  • Suitable for shipping.
법적 정보
Precisionware is a trademark of Vectra Precisionware
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1