주요 문서
Z202851
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)