주요 문서
Z215511
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 29/32
동의어(들):
ptfe sleeves
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
조인트
joint: ST/NS29/32
제조업체/상표
Cowie
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Robust, PTFE sleeve with substantial grip-ring for repeated use and ease of handling. Transverse trapezoidal sealing rings provide grease-free, high-vacuum performance at temperatures up to 280°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)