주요 문서
Z217530
Flexible stirrer shaft coupling
for glass shaft O.D. 10 mm, for motor shaft O.D. 3/8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.72
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flexible coupling allows angular and parallel misalignment of glass stirring shaft without breakage. Neoprene rubber sleeve body absorbs shock and vibration and has great torsional stiffness for quiet, smooth running. PTFE sleeve slides over end of glass shaft. SS set screw secures other end of coupling to motor shaft.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)