주요 문서
Z223050
Extender for 500 and 750W ultrasonic processor
for horn 1/2 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41101500
NACRES:
NB.74
제조업체/상표
Sonics & Materials 630-0410
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw into the threaded end of horn, extending the horn length by 5 in., for processing samples up to 7 in. down into narrow vessels. Often used with solvents or low surface tension liquids such as methylene chloride.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)