주요 문서
Z230855
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type male joint cap
male joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
라벨
L
조인트
male joint: ST/NS14/20
관련 카테고리
일반 설명
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C. This stopper has a rounded top and fits where clearances are tight.
결합
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.