material
porcelain
설명
Diameter of Holes (mm) : 0.7
fits filter diam. 23 - 24 mm
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 66151
용량
34 mL
상부 O.D.
40 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Glazed inside and out except for outside bottom surface and rim. Used for total suspended solids determinations.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.