주요 문서
Z247359
Coors Buchner funnel
capacity 600 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
설명
For Filter Paper Diameter (mm): 125
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 66245
높이
190 mm
용량
600 mL
플레이트 직경
125 mm
직경
105 mm, perforated
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
애플리케이션
The Coor porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)