제조업체/상표
Coorstek 65613
직경
59 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
For Z247642
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.