주요 문서
Z250198
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 250 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
동의어(들):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
조인트
Joints threaded neck (45-400)
무균
non-sterile
특징
graduations: no
with cap
with cap
포장
case of 24 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216948
용량
250 mL
직경 × 높이
66 mm × 119 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)