material
amber glass vial
styrene-butadiene liner
특징
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 144 ea
O.D. × H
17 mm × 60 mm
용적
8 mL
피팅
thread for 15-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
법적 정보
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.