material
high-density polyethylene
polypropylene cap
round translucent bottle
조인트
Joints threaded neck (20-415)
특징
with cap
포장
pack of 12 (bottles)
제조업체/상표
Nalgene® 2099-0002
보틀 직경 × 높이
39 mm × 84 mm
용량
60 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bottles suitable for shipping. These bottles are in compliance with the new United Nations Performance-Oriented Packaging regulations for shipping. IP2 marking, material, volume, and registration notch molded into bottom of bottle. Leakproof. Evaluated at 15 psi.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PassPort is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.