material
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
캡 크기
58-400
조인트
Joints threaded neck (58-400)
무균
non-sterile
특징
graduations: no
with cap
포장
pkg of 24 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216904
용량
4 oz (125 mL)
직경 × 높이
60 mm × 68 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Walls allow for complete removal of contents.
애플리케이션
Ideal for soil sampling and environmental applications.
특징 및 장점
• Wide mouth design is great for large solid samples• Clear, USP Type III soda-lime glass• Straight walls allow for complete removal of contents• Ideal for soil sampling and environmental applications• Available with caps attached or bulk packs without caps• HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification• Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.