주요 문서
Z263486
Sigma-Aldrich
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
clear soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
동의어(들):
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
(PTFE faced LDPE liner)
clear soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
조인트
Joints threaded neck (89-400)
특징
graduations: no
with cap
포장
case of 12 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216912
용량
1000 mL
직경 × 높이
95 mm × 170 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Walls allow for complete removal of contents.
애플리케이션
Ideal for soil sampling and environmental applications.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)