주요 문서
Z267791
Sigma-Aldrich
Round crystal window
ZnSe, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
material
ZnSe
기술
IR spectroscopy: suitable
직경 × 두께
13 mm × 2 mm
투과
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
refractive index
n/D 2.4 (at 2 μm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A hard and brittle crystal; inert; ideal material for ATR.
Cut and polished quality crystal windows.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)