material
glass bottle
glass stopper
round bottle
조인트
joint ST/NS neck71/15
특징
with cap
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Kimble® 15165-7033
I.D. × 높이
70 mm × 33 mm
용량
82 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These bottles are used in applications that require adding and removing substances to determine precise weight.
특징 및 장점
- Kimax® weighing bottles are ideal for determining the precise weight of the samples for various laboratory applications.
- Manufactured from low extractable borosilicate glass.
- Designed from Federal Specification NNN-B-1493 requirements.
- The cylindrical, tall form features a closed bottom stopper that fits into an internally ground body.
- Plug style stopper creates a perfect seal and prevents sample loss.
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.