주요 문서
Z275409
Sigma-Aldrich
Ostwald viscometer tube
outflow time of 80 to 100s with water at 20°C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111700
NACRES:
PB.36
제조업체/상표
Ace Glass 798510
일반 설명
For the determination of relative viscosities of liquids. Adjusted for outflow time of 80 to 100s with water at 20°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)