Key Documents
Z275727
Nalgene® stirring rods
polypropylene
동의어(들):
plastic stirring rod, stirring paddle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Nalgene 6169-0010
길이
9 3/4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Combines the functions of a stirring rod and a rubber policeman. Paddles at each end, 5/8 in. W.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries