material
vinyl backing
포장
pack of 1 ea
크기 × 두께
12 1/2 in. × 15 ft × 0.254 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Add the benefits of FEP to any flat surface. Bytac protects surfaces from absorption of toxic and radioactive materials. The laminate consists of FEP resin supported on a backing of vinyl or aluminum. The backing has a pressure sensitive acrylic adhesive that adheres to most surfaces. Vinyl backing is recommended for applications up to 200 °F (93 °C). Aluminum backing is for high-temperature applications and can be used up to 360 °F (182 °C).
- non-stick; easy to clean
- chemically inert
법적 정보
Bytac is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.