주요 문서
Z281352
Laboratory brushes
Centrifuge, L 12 in., brush diam. × L 1 1/2 in. × 4 1/2 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131605
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 4 ea
길이
12 in.
brush diam. × L
1 1/2 in. × 4 1/2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)